Få mere at vide
Nordvlies WIPEX-BLUETECH industrielle papirservietter
Artikelnummer. 15750967
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15750967 38 x 38 cm 2 ruller
15770967 38 x 36 cm 1 rulning
15700977 22 x 36 cm 2 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15750967 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 24775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.00 DKK
    343.14 DKK / 2 ruller
    Spare 264.86 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blå rengøringspapirrulle lavet af udvalgte genbrugte råmaterialer, præget i volumen og limet i lag.
  • Høj absorptionskapacitet for flydende stoffer, såsom olie og vand,
  • Højtydende papir
  • Nordic Swan Ecolabel og EU Ecolabel
  • Industriel, bilproduktion, fødevareforarbejdning
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) 38 cm
Materiale Genbrugspapir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 38 x 38 cm
Emballagemængde 1 rulle med 500 wipes
Ply 2-ply
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 2 x 20 g/m2
Grønne funktioner Nordic Swan og EU's økomærke
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.