Få mere at vide
Nordvlies WIPEX-BLUETECH industrielle papirservietter
Artikelnummer. 15700977
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15700977 22 x 36 cm 2 ruller
15750967 38 x 38 cm 2 ruller
15770967 38 x 36 cm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15700977 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 24815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 DKK
    176.91 DKK / 2 ruller
    Spare 137.09 DKK
    43% Slukket
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Blå rengøringspapirrulle lavet af udvalgte genbrugte råmaterialer, præget i volumen og limet i lag.
  • Høj absorptionskapacitet for flydende stoffer, såsom olie og vand,
  • Højtydende papir
  • Nordic Swan Ecolabel og EU Ecolabel
  • Industriel, bilproduktion, fødevareforarbejdning
Specifica
Produkttype Kraftig visker
Længde (metrisk) 22 cm
Bredde (metrisk) 38 cm
Materiale Genbrugspapir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 22 x 36 cm
Emballagemængde 2 ruller med 500 wipes
Ply 2-ply
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 2 x 20 g/m2
Grønne funktioner Nordic Swan og EU's økomærke
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.