Få mere at vide
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
Beskrivelse
- Gamma-bestrålet og steril til SAL 10-6
- ISO Klasse 5 til 8
- Partinummer på hver pakke
- Fremragende kombination af den syntetiske polyesterstyrke og renhed med cellulosens absorberende egenskaber
- Glat, meget absorberende og holdbar med lave udtrækbare niveauer
- Økonomisk
- Kemisk kompatibel med almindelige rengørings- og desinfektionsopløsninger, herunder isopropylalkohol, phenoler, blegemidler og kvartære ammoniumforbindelser
- Slidbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Hydroentangled Polyester Cellulose |
| Absorberingsevne | 320 ml/m2 |
| Basisvægt | 68,0 g/m2 |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 til 8; Renrumsklasse 100 til 100.000; EU-klasse A/B/C/D; USP>797<; SAL 10 -6 pr AAMI retningslinier; |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 30 cm |
| Format | Ark |
| Til brug med (applikation) | Designet til brug i ISO Klasse 5 og højere sterile miljøer; rengøring af sterile overflader og udstyr under aseptisk behandling; generel aftørring i komponentforberedelse, blandings- og vaskeområder; generelle aftørringer i sterile beklædningsrum; påføring og fjernelse af rengørings- og desinfektionsopløsninger. |
| Sterilitet | Steril |