Få mere at vide
AZOWIPE™ Servietter
Artikelnummer. 12889297
Skift visning
Emballagemængde:
200 pakker
Artikelnummer. Emballagemængde
12889297 200 pakker
1 options
Artikelnummer. 12889297 Leverandør Vernacare Leverandørnr. 81160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00 DKK
    1753.06 DKK / 6kg
    Spare 366.94 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Baktericide desinfektionsservietter til hårde overflader. AZOWIPE™ Servietter er praktiske til brug i alle kliniske miljøer og er en vigtig del af en robust infektionskontrolprotokol.
  • Fremstillet af et nonwoven viskose rayon materiale, der er stærkt og holdbart i brug
  • Folie forseglet - forhindrer fordampning under opbevaring
  • Velegnet til alle hårde overflader - ét produkt fra en enkelt kilde
  • Indeholder INGEN konserveringsmiddel - ingen udtværing eller striber under brug
  • Specielt designet beholder - let at dispensere servietter
  • 70% opløsning af isopropylalkohol BP
  • AZOWIPE - til desinfektion af hårde overflader
  • Mål: 200mm x 220mm
Tekniske data
Produkttype Servietter
Dimensioner (L x B) 220 x 200 mm
Emballagemængde 200 pakker