Få mere at vide
AZOWIPE™ Wipes
Artikelnummer. 12388667
Skift visning
Dimensioner (L x B):
220 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
0.25kg
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12388667 220 x 200 mm 0.25kg
1 options
Artikelnummer. 12388667 Leverandør Vernacare Leverandørnr. 81103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bactericidal hard surface disinfectant wipes. AZOWIPE™ Wipes are convenient for use in all clinical environments and are an important part of a robust infection control protocol.
  • Made from a viscose rayon nonwoven material strong and durable in use
  • Foil sealed - prevents evaporation in storage
  • Suitable for all hard surfaces - one product from a single source
  • Contains NO preservative - no smearing or streaking when in use
  • Specially designed canister - easy to dispense wipes
  • 70% Solution of Isopropyl Alcohol BP
  • AZOWIPE - for the disinfection of hard surfaces
  • Dimensions: 200mm x 220mm
Tekniske data
Produkttype Wipes
Materiale Viscose Rayon
Dimensioner (L x B) 220 x 200 mm
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AZOWIPE Equipment Wipes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.