Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Vægmonteret viskerdispenser
Artikelnummer. 10366622 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Montering:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
10366622 Fritstående Hver
1 options
Artikelnummer. 10366622 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 DKK
    386.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 528.38 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Giver mobil brug til hurtig og nem dispensering af papirviskere fra en stor rulle. Vægmonteret viskerdispenser hjælper med at opretholde hygiejnen og reducere omkostningerne.
  • Blå stålrør
  • Ideel til travle madområder
  • Kan flyttes rundt som fritstående enhed eller monteres på væg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vægmonteret viskerdispenser
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 32.8 x 51.5 x 30 cm
Længde (engelsk) 12,9 tommer
Længde (metrisk) 32.8 cm
Bredde (engelsk) 20,3 tommer.
Bredde (metrisk) 51.5 cm
Højde (engelsk) 11,8 tommer
Højde (metrisk) 30 cm
Holder Servietter
Materiale Stål
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Sideindlæsning
Til brug med (applikation) For at opretholde hygiejnen
Inkluderer Dispenser i stålrør
Mængde 1 stk.