Få mere at vide
ZVG™ Visker Bowl™ Magic Power Wipes Dispenser spand
Artikelnummer. 17813555
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17813555 Blå
1 options
Undgå kontakt med slimhinder og øjne. Opbevares utilgængeligt for børn.
Artikelnummer. 17813555 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 50134000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.53 DKK
    699.44 DKK / Pakke med 6
    Spare 112.09 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Undgå kontakt med slimhinder og øjne. Opbevares utilgængeligt for børn.
Visker Bowl™ Magic Power Wipes er fugtige rengøringsservietter med ekstra styrke mod genstridige pletter, såsom permanent tusch. Servietter er dobbeltsidede og gennemblødt i et rengøringsmiddel uden aggressive opløsningsmidler.
Visker Bowl™ Magic Power Wipes er specielt designet til at fjerne graffiti, permanent markør, maling og printerblæk fra alle glatte og ikke-porøse overflader. Brug Wiper Bowl™ Magic Power Wipes for at opløse pletterne (gentag flere gange for genstridige pletter), vend derefter kluden og tør af med den rene side. Med den genlukkelige visker Bowl™ dispenser, er for tidlig tørring næsten elimineret, hvilket sikrer, at du har hurtig adgang til vådservietter.
Bemærk: Test kompatibilitet med overfladen på et ikke iøjnefaldende område før brug.
  • Ingen aggressive opløsningsmidler
  • Effektiv mod genstridige pletter
  • Velegnet til våd og tør rengøring
  • Viskoseklud med nonwoven, tekstillignende karakter, vendbar
  • Meget robust, men alligevel blød og fnugfri
  • Meget rive- og opløsningsmiddelbestandig
  • Absorber store mængder væske
  • Forgennemvædet med rengøringsmiddel
  • Fødevaresikker
  • Nem fjernelse af ark gennem perforering
  • Genlukkelig dispenser
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (engelsk) 9,8''
Bredde (metrisk) 25 cm
Materiale Polypropylen, viskose, bomuld
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Emballagemængde 72 Servietter/Pk.