Få mere at vide
ITW Chemische Produkte™ SterileWipe™ HS II TX3210, tørre viskere
Artikelnummer. 12333765 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
310 x 310 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12333765 310 x 310 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 12333765 Leverandør ITW Chemische Produkte™ Leverandørnr. TX3210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3590.00 DKK
    3072.36 DKK / Pakke med 500
    Spare 517.64 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
SterileWipe™ HS II TX3210, renserumsviskere er lavet af 45% polyester/55% cellulose non-woven materiale med en skåret kant. De er renrumsfremstillet til at give lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer, hvilket skaber en visker, der er velegnet til generel rengøring og aftørring.
  • Renrumsmiljø: ISO Klasse 5 til 6, Klasse 100 til 100.000, EU-klasse B til D
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav
  • Non-woven cellulose/polyester blanding
  • Meget absorberende, ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning
  • Fremragende kemisk resistens
  • Gamma-bestrålet sterilt til SAL 10-6
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Sterilitet Steril
Udseende Hvid
Certificeringer/compliance Renrumsmiljø: ISO Klasse 5 til 8, Klasse 100 til 100.000, EU-klasse B til D; Møder USP <797> og USP <800> krav
Sammensætning TechniCloth™ 45% polyester / 55% cellulose non-woven materiale med afskåret kant, renrum fremstillet
Oversigt Renrumsservietter
Dimensioner (L x B) 310 x 310 mm
Format Ark
Til brug med (applikation) Aftørring og rengøring af overflader, udstyr og dele; Spild kontrol; Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler, rester og andre opløsninger, herunder desinfektionsmidler; Rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol (IPA), ethanol, acetone og affedtningsmidler; Rengøringshandsker, notebooks, telefoner eller andre ting, der kommer ind i renrummet; Foringsbakker til opbevaring, beskyttelse, tørring og opbevaring af dele, udstyr og enheder.
Mængde 20 Wipers/Pk., 5 Pk./Bag, 5 Poser/Cs.