Få mere at vide
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-193 Serie PVC Heavy Duty Handsker
Artikelnummer. p-8005403 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12680782
Brand: Ansell™ 23193100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende greb til håndtering af olier og kemikalier i kolde omgivelser og genstande belagt med fedt og olie.
  • PVC-belægning afviser vand, olie og fedt og forbliver fleksibel ved lave temperaturer
  • Skumisolering holder hænderne varme
  • Fremragende greb for sikkerhed ved håndtering af tunge genstande
  • Buede fingre, vingetommel og blødt jerseybomuldsfor giver overlegen komfort
  • Holder hænder varme, tørre og beskyttet mod slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Manchet materiale PVC
Belægningsmateriale PVC
Farve Orange
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 2
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Materiale Polypropylen, PVC
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kraftige handsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Sikkerhed
Foring Bomuldstrøje
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Olie- og fedtafvisende
Serie 23-193
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.