Få mere at vide
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-193 Serie PVC Heavy Duty Handsker
Artikelnummer. 12680782 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12680782 10 12 par
12690782 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12680782 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 23193100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende greb til håndtering af olier og kemikalier i kolde omgivelser og genstande belagt med fedt og olie.
  • PVC-belægning afviser vand, olie og fedt og forbliver fleksibel ved lave temperaturer
  • Skumisolering holder hænderne varme
  • Fremragende greb for sikkerhed ved håndtering af tunge genstande
  • Buede fingre, vingetommel og blødt jerseybomuldsfor giver overlegen komfort
  • Holder hænder varme, tørre og beskyttet mod slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Manchet materiale PVC
Belægningsmateriale PVC
Farve Orange
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 2
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Materiale Polypropylen, PVC
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kraftige handsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Sikkerhed
Foring Bomuldstrøje
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Olie- og fedtafvisende
Serie 23-193