Beskrivelse
- PVC-belægning afviser vand, olie og fedt og forbliver fleksibel ved lave temperaturer
- Skumisolering holder hænderne varme
- Fremragende greb for sikkerhed ved håndtering af tunge genstande
- Buede fingre, vingetommel og blødt jerseybomuldsfor giver overlegen komfort
- Holder hænder varme, tørre og beskyttet mod slid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
| Manchet materiale | PVC |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau 1 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Specifikt |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Kraftige handsker |
| Vis mere |