Få mere at vide
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-191 Serie PVC Heavy Duty Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Description
- PVC-belægning afviser vand, olie og fedt og forbliver fleksibel ved lave temperaturer
- Skumisolering holder hænderne varme
- Fremragende greb for sikkerhed ved håndtering af tunge genstande
- Buede fingre, vingetommel og blødt jerseybomuldsfor giver overlegen komfort
- Holder hænder varme, tørre og beskyttet mod slid
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
| Manchet materiale | PVC |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Beige |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau 1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Kraftige handsker |
| Show More |