Få mere at vide
Ansell™ Winter Hyd-Tuf™ 52-590 Series Brown Nitrile Heavy Weight Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- Nitrile impregnated coating
- Soft, flexible jersey lining
- Absorbs perspiration and offers close, comfortable fit
- Cut and sewn construction
- Cotton jersey liner
- palm impregnated finish
- Safety cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitrile |
| Certificeringer/compliance | Standard CATEGORY II EN 388 : 3222, EN 511 : 110 |
| Manchet materiale | Nitrile |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Produkttype | Heavy Weight Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Stil | 52-590 |
| Handske manchet stil | Safety |
| Foring | Cotton Jersey |
| Palm Type | Coated-palm |
| Vis mere |