Få mere at vide
BRAND™ Winkler mønster iltflasker
Artikelnummer. 15547841 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) prøve:
250 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) prøve Pakningsstørrelse
15547841 250 til 300 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15547841 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 386048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    444.75 DKK / Pakke med 2
    Spare 55.25 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til bestemmelse af oxygen opløst i vand
  • Soda-lime glas
  • Den målte kapacitet er angivet til± 0,01 ml
  • Hvidt mærkningsområde
  • Solid, skråt skåret standardslebet glasprop kan fastgøres med en fastgørelsesclips
  • Hver kolbe er kalibreret med sin egen prop, derfor er propper og kolber ikke udskiftelige
  • Hver kolbe og dens prop er mærket med et unikt matchende identifikationsnummer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type NS 19/26
    Inkluderer Glasprop
    Materiale Soda-Lime glas
    Volumen (metrisk) prøve 250 til 300 ml