Få mere at vide
TERUMO Vingede infusionssæt SURFLO™
Artikelnummer. 16497430
Skift visning
Nålemåler:
19 G
23 G
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler
16497430 19 G
16407440 23 G
16417440 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497430 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8SV19NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.70 DKK
    119.64 DKK / Pakke med 50
    Spare 420.06 DKK
    77% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Designet til at sikre stabilitet og greb under venepunkturen
  • Surflo™ Winged Infusion-sættet er beregnet til at indføre eller trække væsker ud af det vaskulære system efter venepunktur (18 - 27 G)
  • Meget gennemsigtig rør og adapter til nem genkendelse af luftbobler og partikler
  • Vingerne er store og fleksible for et godt greb og sikker fastgørelse
  • Reduceret tryk på blodkarvæggen på grund af let vinklede vinger
  • Velegnet til alle anvendelser med et bredt produktsortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Infusionssæt
Farve Fløde
Materiale PVC-rør, silikoniseret nål
Nålemåler 19 G
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
Længde (metrisk) nål 19 mm
Længde (metrisk) rør 300 mm