Få mere at vide
TERUMO Vingede infusionssæt SURFLO™
Artikelnummer. 16417440
Skift visning
Nålemåler:
19 G
23 G
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler
16417440 25 g
16497430 19 G
16407440 23 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16417440 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8SV25NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.57 DKK
    119.64 DKK / Pakke med 50
    Spare 418.93 DKK
    77% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Designet til at sikre stabilitet og greb under venepunkturen
  • Surflo™ Winged Infusion-sættet er beregnet til at indføre eller trække væsker ud af det vaskulære system efter venepunktur (18 - 27 G)
  • Meget gennemsigtig rør og adapter til nem genkendelse af luftbobler og partikler
  • Vingerne er store og fleksible for et godt greb og sikker fastgørelse
  • Reduceret tryk på blodkarvæggen på grund af let vinklede vinger
  • Velegnet til alle anvendelser med et bredt produktsortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Infusionssæt
Farve Orange
Materiale PVC-rør, silikoniseret nål
Nålemåler 25 g
Sterilitet Steril
Latex fri Ja