Få mere at vide
TERUMO Sikkerhedssæt til vingede infusioner SURFLO™
Artikelnummer. 17182824
Skift visning
Nålemåler:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 g
Længde (metrisk) rør:
9 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (metrisk) rør Pakningsstørrelse
17182824 23 G 30 cm -
17112824 18 G 30 cm -
17122824 19 G 30 cm -
17132824 21 G 9 cm Pakke med 50
17142824 21 G 30 cm -
17152824 22 G 9 cm -
17162824 22 G 30 cm -
17172824 23 G 9 cm -
17192824 25 g 30 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17182824 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8SVS23NL30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Beregnet til at indføre eller trække væsker ud af det vaskulære system efter venepunktur (18 - 25 G).
  • Fremstillet af knækresistent materiale for at forhindre knæk under placering for højere patientkomfort
  • Vingerne er store og fleksible for et godt greb og sikker fastgørelse
  • Reduceret tryk på blodkarvæggen på grund af let vinklede vinger
  • Let aktivering af sikkerhedsmekanismen, fingerspidserne holder sig væk fra kanylen hele tiden
  • Hørbar lyd under aktivering af sikkerhedsmekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Infusionssæt
Farve Lyseblå
Materiale PVC-rør, silikoniseret nål
Nålemåler 23 G
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
Længde (metrisk) rør 30 cm