Beskrivelse
Øg laboratorieproduktiviteten med Thermo Scientific™ Forrude Rotor til Cryofuge™ 6000i/8500i, som kommer med låg og uden spande.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vindskærmet svingende skovlrotor |
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 1000 ml |
| Maks. RCF | 6.010 xg (rund), 5.312 xg (dobbelt blodpose), 4.984 xg (dobbelt rektangulær) |
| Maks. Hastighed | 4.020 rpm (5.050 rpm med Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i) |
| K faktor | 10,279 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Cryofuge 6000i og 8500i centrifuger med stor kapacitet |
| Vinkel | 90° |