Få mere at vide
Micronova™ Værktøj til vinduesvask
Artikelnummer. p-7146977 Shop alle Micronova produkter
Håndtag Type:
ACME-håndtagsforbindelse
Længde (metrisk):
45,7 cm
Artikelnummer. 15750109
Brand: Micronova™ QPWT18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette dobbeltsidede vinduesvaskeværktøj i rustfrit stål har en T-Mop på den ene side til påføring af rengørings- og skyllemiddel, og et gummiskraberblad på den anden for en stribefri finish. Designet til brug med TMopTM- og Slim-TTM-seriens moppebetræk.
De Micronova Window Washing Tool er en enkel og effektiv metode til rengøring og desinficering af vinduer, paneler og andre glatte overflader i rene og kontrollerede omgivelser. Fås med enten en ACME gevindende til plasthåndtag (QPWT) eller en Quick Disconnect-tilbehør til brug med SSU-seriens rustfrit stålhåndtag (QDWT).
  • Dobbeltsidet vinduesvaskerværktøj
  • Enkel og effektiv metode til rengøring af vinduer til en stribefri finish
  • Ideel til rengøring og rengøring af vinduer, paneler og andre glatte overflader
  • Designet til brug i renrum og kontrollerede miljøer
  • T-Mop på den ene side og en gummiskraber på den anden
  • 304 elektropoleret rustfrit stålramme og et gummiskraberblad
  • Arbejder med TMop™ og Slim-T™ Moppe-seriebetræk
  • QPWT— ACME gevindende til fastgørelse på Micronova plastik håndtag
  • QDWT— Quick Disconnect-fastgørelse til SSU-seriens håndtag i rustfrit stål
  • Fås i 12-tommer og 18-tommer længder
  • God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og stærke desinfektionsmidler
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Squeegee Kombinationsværktøj
Farvekodet No
Håndtag Type ACME-håndtagsforbindelse
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring.
Oversigt Værktøj til vinduesvask, TMop , gummiskraber kombination, ACME håndtag tilslutning
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af vinduer, paneler og gulve i kontrollerede miljøer
Til brug med (udstyr) Rustfrit stål (SSU) håndtag og plastik (STA) håndtag
Inkluderer ACME håndtagsforbindelse
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45,7 cm
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), acetalbeslag, gummiskraberblad
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.4 cm