Beskrivelse
Vinduesvaskværktøjet Micronova er en simpel og effektiv metode til at rengøre og desinficere vinduer, paneler og andre glatte overflader i rene og kontrollerede miljøer. Fås med enten en ACME-gevindende til plastikhåndtag (QPWT) eller en Quick Disconnect til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag (QDWT).
- Dobbeltsidet vinduespudsningsværktøj
- Enkel og effektiv metode til at rense vinduer til en stribefri finish
- Ideel til rengøring og desinficering af vinduer, paneler og andre glatte overflader
- Designet til brug i renrum og kontrollerede miljøer
- T-Mop på den ene side og en skraber på den anden
- 304 elektropoleret rustfri stålramme og en gummiskraberblad
- Værker med TMop™ og Slim-T™ Mop-seriens covers
- QPWT — ACME gevindende til fastgørelse til Micronova plastikhåndtag
- QDWT — Quick Disconnect tilslutning til SSU-seriens rustfri stålhåndtag
- Fås i 12-tommer og 18-tommer længder
- God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og stærke desinfektionsmidler
- Hele enheden er autoklavérbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Squeegee Kombinationsværktøj |
| Farvekodet | Nej |
| Håndtag Type | ACME-håndtagsforbindelse |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved omgivende temperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring. |
| Oversigt | Vinduespudserværktøj, TMop, Squeegee-kombination |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og rengøring af vinduer, paneler og gulve i kontrollerede miljøer |
| Til brug med (udstyr) | Rustfrit stål (SSU) håndtag og plastik (STA) håndtag |
| Vis mere |