Få mere at vide
Micronova™ Værktøj til vinduesvask
Artikelnummer. 15750109 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Håndtag Type:
ACME Handle Connection
ACME-håndtagsforbindelse
Længde (metrisk):
30.5 cm
45,7 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Håndtag Type Længde (metrisk)
15750109 ACME-håndtagsforbindelse 45,7 cm
32236931 ACME Handle Connection 30.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750109 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QPWT18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1255.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 109.03 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Dette dobbeltsidede vinduesvaskeværktøj i rustfrit stål har en T-Mop på den ene side til påføring af rengørings- og skyllemiddel, og et gummiskraberblad på den anden for en stribefri finish. Designet til brug med TMopTM- og Slim-TTM-seriens moppebetræk.
De Micronova Window Washing Tool er en enkel og effektiv metode til rengøring og desinficering af vinduer, paneler og andre glatte overflader i rene og kontrollerede omgivelser. Fås med enten en ACME gevindende til plasthåndtag (QPWT) eller en Quick Disconnect-tilbehør til brug med SSU-seriens rustfrit stålhåndtag (QDWT).
  • Dobbeltsidet vinduesvaskerværktøj
  • Enkel og effektiv metode til rengøring af vinduer til en stribefri finish
  • Ideel til rengøring og rengøring af vinduer, paneler og andre glatte overflader
  • Designet til brug i renrum og kontrollerede miljøer
  • T-Mop på den ene side og en gummiskraber på den anden
  • 304 elektropoleret rustfrit stålramme og et gummiskraberblad
  • Arbejder med TMop™ og Slim-T™ Moppe-seriebetræk
  • QPWT— ACME gevindende til fastgørelse på Micronova plastik håndtag
  • QDWT— Quick Disconnect-fastgørelse til SSU-seriens håndtag i rustfrit stål
  • Fås i 12-tommer og 18-tommer længder
  • God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og stærke desinfektionsmidler
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Squeegee Kombinationsværktøj
Farvekodet Nej
Håndtag Type ACME-håndtagsforbindelse
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring.
Oversigt Værktøj til vinduesvask, TMop , gummiskraber kombination, ACME håndtag tilslutning
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af vinduer, paneler og gulve i kontrollerede miljøer
Til brug med (udstyr) Rustfrit stål (SSU) håndtag og plastik (STA) håndtag
Inkluderer ACME håndtagsforbindelse
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45,7 cm
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), acetalbeslag, gummiskraberblad
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.4 cm