Få mere at vide
TFA Dostmann Vindmåler VINDBI
Artikelnummer. 17931642
Skift visning
Etui materiale:
Plast
Artikelnummer. Etui materiale
17931642 Plast
1 options
Artikelnummer. 17931642 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 42.6003.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.28 DKK
    406.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.78 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Den praktiske vindmåler WIND BEE viser den aktuelle vindhastighed og de højeste og laveste værdier i kilometer eller miles i timen, i meter per sekund eller i knob. Derudover bestemmes temperaturen. WIND BEE har et stativstik til målinger over længere tid.
Det praktiske vindmåler WIND BEE fra TFA er det ideelle værktøj til alle sejlere, kitesurfere og udendørsentusiaster. WIND BEE er også en nyttig følgesvend på arbejdet eller i forskellige fritidsaktiviteter. Enheden viser den aktuelle vindhastighed og de højeste og laveste værdier i kilometer eller miles i timen, i meter per sekund eller i knob. Derudover bestemmes temperaturen. WIND BEE har et stativstik til målinger over længere tid.
  • Ideel til nem måling af vindhastighed (på arbejde eller under forskellige fritidsaktiviteter)
  • Højeste og laveste værdier og visning af temperaturen
  • Nøjagtighed± 3 %
  • Baggrundsbelysning
  • Med stativstik
Tekniske data
Type Vindmåler
Nøjagtighed ±3 %
Etui materiale Plast