Få mere at vide
Win 18446, TRC
Artikelnummer. 30455311
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30455311 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30455311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW49882050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Win 18446
CAS 1477-57-2
Molekylær formel C12 H20 Cl4 N2 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMIL ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dichloro-N-[8-[(2,2-dichloracetyl)amino]octyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 366.11
Formel vægt 364.0279