Få mere at vide
R&D Systems™ WIN 18446
Beskrivelse
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WIN 18446 |
| CAS | 1477-57-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C12H20Cl4N2O2 |
| Formel vægt | 366.11 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.104 |