Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Rørvasker
Artikelnummer. 15358638 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm rørdiameter, 14 mm B-diameter
5 mm Rørdiameter, 10 mm B Diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15358638
Brand: Bel-Art™ 660000065
Arbejder med filterkolbe og omvendt prøverør. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Tube Washer med enkelt design vaskeenhed er den mest økonomiske og pålidelige til enkeltrørsrengøring.
  • Hver enhed rummer kun NMR-rør med OD og længde som angivet i specifikationerne
  • Kræver filterkolbe (sælges separat; 500 ml anbefales)
  • Omvendt prøverør indsættes i vaskemaskinen, og opløsningsmiddel indføres i reservoiret ved hjælp af en række vaskeflasker.
  • Trækker luft gennem røret for at fuldføre proceduren.
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype NMR Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm Rørdiameter, 10 mm B Diameter
Diameter (metrisk) Indvendig 24/40 indvendig led
Længde (engelsk) 8 tommer