Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Rørvasker
Beskrivelse
- Hver enhed rummer kun NMR-rør med OD og længde som angivet i specifikationerne
- Kræver filterkolbe (sælges separat; 500 ml anbefales)
- Omvendt prøverør indsættes i vaskemaskinen, og opløsningsmiddel indføres i reservoiret ved hjælp af en række vaskeflasker.
- Trækker luft gennem røret for at fuldføre proceduren.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR-rør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm Rørdiameter, 10 mm B Diameter |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 24/40 indvendig led |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |