Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Thin Wall Quartz EPR prøverør
Artikelnummer. p-6974026 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15368578
Brand: Bel-Art™ 660000014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af naturligt forekommende kvarts med den højeste renhed for at minimere baggrundssignalet. Bel-Art SP Scienceware™ Thin Wall Quartz EPR-prøverør kan indeholde Fe2O3, som er paramagnetisk (1200 ppm) og har en vis indvirkning på shimming-kvaliteten afhængigt af magnetfeltstyrken.
  • Snævre ID- og OD-tolerancer sikrer 100 % kompatibilitet med spektrometre
  • Individuelt indpakket for at forhindre kontaminering
  • Anbefales til forsøg med små organiske molekyler (molekylvægt∼ 500) kun ved omgivelsestemperatur
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Kvarts
Produkttype Prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Tykkelse (metrisk) væg 0.5 mm
Model- 707-SQ-250M