Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Thin Wall Quartz EPR prøverør
Artikelnummer. 15378578 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15378578
Brand: Bel-Art™ 660000015
Fremstillet af naturligt forekommende kvarts med den højeste renhed for at minimere baggrundssignalet. Bel-Art SP Scienceware™ Thin Wall Quartz EPR-prøverør kan indeholde Fe2O3, som er paramagnetisk (1200 ppm) og har en vis indvirkning på shimming-kvaliteten afhængigt af magnetfeltstyrken.
  • Tight ID and OD tolerances ensure 100% compatibility to spectrometers
  • Individually wrapped to prevent contamination
  • Recommended for experiments with small organic molecule (Molecular Weight ∼500) at ambient temperature only
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Quartz
Produkttype Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Tykkelse (metrisk) væg 0.5 mm
Model- 710-SQ-250M