Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Thin Wall Quartz EPR prøverør
Artikelnummer. 15368578
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15368578 4 mm 3 mm -
15378578 5 mm 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15368578 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    123.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.88 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Fremstillet af naturligt forekommende kvarts med den højeste renhed for at minimere baggrundssignalet. Bel-Art SP Scienceware™ Thin Wall Quartz EPR-prøverør kan indeholde Fe2O3, som er paramagnetisk (1200 ppm) og har en vis indvirkning på shimming-kvaliteten afhængigt af magnetfeltstyrken.
  • Snævre ID- og OD-tolerancer sikrer 100 % kompatibilitet med spektrometre
  • Individuelt indpakket for at forhindre kontaminering
  • Anbefales til forsøg med små organiske molekyler (molekylvægt∼ 500) kun ved omgivelsestemperatur
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Kvarts
Produkttype Prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Tykkelse (metrisk) væg 0.5 mm
Model- 707-SQ-250M