Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Superior Pressure NMR Tube Caps, 5.0mm Dia., Translucent
Artikelnummer. 15328718 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
100 pr. pakke
1000 pr. pakke
Produktlinje:
Wilmad 521-PC-100
Wilmad 521-PC-1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15328718
Brand: Bel-Art™ 660050110
Ideal for experiments that require an air-tight environment under vacuum or low pressure less than 1 bar.
Use with medium- and heavy-walled NMR tubes for better seal and robustness in variable temperature experiments.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Inkluderer 100 pr. pakke
Oversigt Gas Tight - Superior Pressure
Materiale Polyethylene
Farve Translucent
Til brug med (applikation) NMR Spectroscopy
Mængde 100/Pk.
Produktlinje Wilmad 521-PC-100