Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Artikelnummer. 15399028 Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
520-1A
528-PP-4VAR
Til brug med (udstyr):
For Bruker MAS 3,2 mm sonde
Til Bruker MAS 7 mm sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15399028
Brand: Wilmad-LabGlass™ 668090581
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv opløsning til analyse af faste prøver
  • Fremstillet af højrent zirconia
  • Hætter monteret med O-ringe for forbedret tætning
  • MAS Probe og hætter kompatible til de fleste solid state NMR-spektrometre
  • Grundigt inspiceret før og efter præcisionsbearbejdningsprocessen sikrer ingen materialeuregelmæssigheder
  • Spin-test udført til den højeste specificerede rotationshastighed, hvilket sikrer ydeevne uden at overspin rotoren
Tekniske data
Til brug med (udstyr) For Bruker MAS 3,2 mm sonde
Materiale Vespel
Oversigt Bundprop
Til brug med (applikation) Faststof NMR-spektrometre
Model- 520-1A