Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Artikelnummer. 15369028 Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
520-1A
528-PP-4VAR
Til brug med (udstyr):
For Bruker MAS 3,2 mm sonde
Til Bruker MAS 7 mm sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15369028
Brand: Wilmad-LabGlass™ 668000545
Giv opløsning til analyse af faste prøver
  • Manufactured from high-purity Zirconia
  • Caps fitted with O-rings for improved sealing
  • MAS Probe and caps compatible for most solid state NMR spectrometers
  • Thoroughly inspected before and after precision-machining process ensures no material irregularities
  • Spin testing performed to highest specified spinning speed, assuring performance without overspinning the rotor
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Bruker MAS 7 mm sonde
Materiale Various
Oversigt 5 Rotors, 10 Kel-F Caps and 5 Torlon Caps
Til brug med (applikation) Solid state NMR spectrometers
Model- 528-PP-4VAR