Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Artikelnummer. p-6960071 Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
WP-501-2180-SÆT1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SÆT-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Type:
Kasket
Rotor
sonde
Til brug med (udstyr):
Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Bruker MAS-sonde (2,5 mm)
Bruker MAS-sonde (7,0 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15388678
Brand: Bel-Art™ 660000096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer behovet for at løse med MAS rotorer fremstillet af den højeste renhed zirconia. Rotorer giver den ultimative løsning til analyse af faste prøver.
  • Hætter monteret med O-ringe for forbedret tætning
  • MAS Probe og hætter er 100 % kompatible med de fleste solid state NMR-spektrometre
  • Grundigt inspiceret før og efter præcisionsbearbejdningsprocessen for at sikre, at der ikke er materielle uregelmæssigheder
  • Spintestning udføres kun til den højeste specificerede centrifugeringshastighed, hvilket sikrer ydeevne uden at overspin rotoren
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS-sonde (2,5 mm)
Type sonde
Oversigt One 2.5mm Rotor, Two Vespel Caps and Botoms
Materiale Diverse
Model- WP-501-2180-SÆT1
Hastighed Vmax = 35 kHz
Temperaturområde (metrisk) -150°C to +200°C