Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
WP-501-2180-SÆT1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SÆT-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Type:
Kasket
Rotor
sonde
Til brug med (udstyr):
Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Bruker MAS-sonde (2,5 mm)
Bruker MAS-sonde (7,0 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hætter monteret med O-ringe for forbedret tætning
- MAS Probe og hætter er 100 % kompatible med de fleste solid state NMR-spektrometre
- Grundigt inspiceret før og efter præcisionsbearbejdningsprocessen for at sikre, at der ikke er materielle uregelmæssigheder
- Spintestning udføres kun til den højeste specificerede centrifugeringshastighed, hvilket sikrer ydeevne uden at overspin rotoren
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Bruker MAS Sonde (4,0 mm) |
| Type | Kasket |
| Oversigt | Kasket |
| Materiale | Kel-F |
| Model- | WP-601-4181 |