Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Artikelnummer. 15328688
Skift visning
Model-:
WP-501-2180-SÆT1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SÆT-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Type:
Kasket
Rotor
sonde
Til brug med (udstyr):
Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Bruker MAS-sonde (2,5 mm)
Bruker MAS-sonde (7,0 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15328688 WP-501-4180-SET-5 Kasket Bruker MAS Sonde (4,0 mm) -
15388678 WP-501-2180-SÆT1 sonde Bruker MAS-sonde (2,5 mm) Hver
15398678 WP-501-3180 Rotor Bruker MAS Sonde (3,2 mm) Hver
15318688 WP-501-3180-SET1 Rotor Bruker MAS Sonde (3,2 mm) -
15338688 WP-501-7180-SÆT-5 Kasket Bruker MAS-sonde (7,0 mm) Hver
15348688 WP-601-4181 Kasket Bruker MAS Sonde (4,0 mm) Hver
15378688 WP-602-3181 Rotor Bruker MAS Sonde (3,2 mm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15328688 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48395.00 DKK
    39801.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 8593.38 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Eliminer behovet for at løse med MAS rotorer fremstillet af den højeste renhed zirconia. Rotorer giver den ultimative løsning til analyse af faste prøver.
  • Hætter monteret med O-ringe for forbedret tætning
  • MAS Probe og hætter er 100 % kompatible med de fleste solid state NMR-spektrometre
  • Grundigt inspiceret før og efter præcisionsbearbejdningsprocessen for at sikre, at der ikke er materielle uregelmæssigheder
  • Spintestning udføres kun til den højeste specificerede centrifugeringshastighed, hvilket sikrer ydeevne uden at overspin rotoren
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Type Kasket
Oversigt Fem rotorer, ti Kel-F Kasketter og tre Torlon-hætter
Materiale Diverse
Model- WP-501-4180-SET-5
Hastighed Vmax = 18 kHz
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +200 °C