Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor og hætter til Bruker MAS sonde
Artikelnummer. 15318688 Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
WP-501-2180-SÆT1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SÆT-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Type:
Kasket
Rotor
sonde
Til brug med (udstyr):
Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Bruker MAS-sonde (2,5 mm)
Bruker MAS-sonde (7,0 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15318688
Brand: Bel-Art™ 660000098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer behovet for at løse med MAS rotorer fremstillet af den højeste renhed zirconia. Rotorer giver den ultimative løsning til analyse af faste prøver.
  • Hætter monteret med O-ringe for forbedret tætning
  • MAS Probe og hætter er 100 % kompatible med de fleste solid state NMR-spektrometre
  • Grundigt inspiceret før og efter præcisionsbearbejdningsprocessen for at sikre, at der ikke er materielle uregelmæssigheder
  • Spintestning udføres kun til den højeste specificerede centrifugeringshastighed, hvilket sikrer ydeevne uden at overspin rotoren
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Type Rotor
Oversigt En 3,2 mm rotor, to Vespel Kasketter og underdele
Materiale Diverse
Model- WP-501-3180-SET1
Hastighed Vmax = 24 kHz
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +70 °C