Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS Rotorindsatser
Artikelnummer. p-6962014 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk):
2.19 mm
2.99 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.66 mm
2.24 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15398598
Brand: Bel-Art™ 660000035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til luftfølsomme prøver og halvfaste prøver såsom geler eller meget viskøse væsker. Indsatser gør det muligt at forsegle prøver til en NMR-rotor ved varmeforsegling eller epoxy.
  • En handskeboks kan være påkrævet til forsegling af luftfølsomme prøver
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS Rotor (3.2 mm)
Type Rotor
Oversigt Rotor Insert; Overall Length: 18.6mm; Finished Length: 9.3mm
Diameter (metrisk) 2.19 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1.66 mm
Til brug med (applikation) Designet til luftfølsomme prøver og halvfaste prøver såsom geler eller meget viskøse væsker.
Inkluderer Rotorindsats
Materiale Borosilikatglas
Model- DWGSK3083-B