Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS Rotorindsatser
Artikelnummer. 15398598
Skift visning
Diameter (metrisk):
2,19 mm
2,99 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,66 mm
2,24 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15398598 2,19 mm 1,66 mm Hver
15388598 2,99 mm 2,24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15398598 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til luftfølsomme prøver og halvfaste prøver såsom geler eller meget viskøse væsker. Indsatser gør det muligt at forsegle prøver til en NMR-rotor ved varmeforsegling eller epoxy.
  • En handskeboks kan være påkrævet til forsegling af luftfølsomme prøver
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS Rotor (3.2 mm)
Type Rotor
Oversigt Rotor Insert; Overall Length: 18.6mm; Finished Length: 9.3mm
Diameter (metrisk) 2,19 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1,66 mm
Til brug med (applikation) Designet til luftfølsomme prøver og halvfaste prøver såsom geler eller meget viskøse væsker.
Inkluderer Rotorindsats
Materiale Borosilikatglas
Model- DWGSK3083-B