Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Capillary Tubes
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Model-:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Lavet af ASTM Type 1 Klasse A glas
- Testet ved 400 MHz felt
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Kapillærrør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1,7 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,3 mm |
| Feltstyrke | 400MHz |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Mængde | 5 Pakke |
| Model- | WG-1364-1.7-203M |