Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Capillary Tubes
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Model-:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.7 mm
2 mm
2.5 mm
2.50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.3 mm
1.6 mm
2.2 mm
2.20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Made of ASTM Type 1 Class A glass
- Tested at 400 MHz field
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | Capillary Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.50 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.20 mm |
| Feltstyrke | 400MHz |
| Længde (engelsk) | 8 in. |
| Mængde | 5 Pack |
| Model- | WG-1364-2.5A-203M |