Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Capillary Tubes
Artikelnummer. 15328648 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Model-:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 15328648
Brand: Bel-Art™ 660000070
Fremstillet af Pyrex™ og forseglet i den ene ende. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillærrør giver en billig løsning til NMR-målinger i små mængder.
  • Lavet af ASTM Type 1 Klasse A glas
  • Testet ved 400 MHz felt
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Udvendig 1,7 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1,3 mm
Feltstyrke 400MHz
Længde (engelsk) 8 tommer
Mængde 5 Pakke
Model- WG-1364-1.7-203M