Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Kapillarrør
Artikelnummer. 15318648
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
127 mm
203 mm
Model-:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1,7 mm 1,3 mm -
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1,7 mm 1,3 mm Pakke med 5
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1,7 mm 1,3 mm Pakke med 10
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1,6 mm Pakke med 10
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2,5 mm 2,2 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15318648 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 DKK
    365.73 DKK / Pakke med 10
    Spare 13.27 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Fremstillet af Pyrex™ og forseglet i den ene ende. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillærrør giver en billig løsning til NMR-målinger i små mængder.
  • Lavet af ASTM Type 1 Klasse A glas
  • Testet ved 400 MHz felt
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Udvendig 1,7 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1,3 mm
Feltstyrke 400MHz
Længde (engelsk) 4 tommer
Mængde Pakke med 10 stk.
Model- WG-1364-1.7