Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Præcision Suprasil™ EPR lavtryksvakuumrør
Artikelnummer. 15398578
Skift visning
Længde (metrisk):
203 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15398578 203 mm
1 options
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold.
Artikelnummer. 15398578 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2736.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.53 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold.
Tilbyder en bekvem flammefri tætningsløsning til luftfølsomme eller flygtige væskeprøver. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Præcision Suprasil™ EPR lavtryksvakuumrør er ideelt til anaerobe og gastætte EPR-eksperimenter.
  • Robust tætningssystem tillader trykopbygning inde i prøven
  • Fedtfri PTFE-stempel giver en 100 % forureningsfri tætning
  • Redesignet med en 4X større tætningsflade, der eliminerer lækager og øger levetiden betydeligt sammenlignet med traditionelle J-Young-rør
  • Aksialt symmetrisk design garanterer anvendelse i spinningseksperimenter
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Suprasil Kvarts
Produkttype EPR lavtryksvakuumrør
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±970 0,013 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.±200 0.013 mm
Længde (engelsk) 8 tommer
Model- 722-LPV-7