Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Multi-tube Jet Solvent NMR/EPR rørvaskemaskine/tørretumbler
Beskrivelse
- Giver praktisk håndfri betjening gennem hele vaske- og tørrecyklussen
- PTFE-opløsningsmiddelkop og PTFE-belagt transferrør eliminerer ridser og gør denne enhed fuldt modstandsdygtig over for almindelige organiske opløsningsmidler
- Flange-reservoirforbindelse undgår frysning af samlingen, mens en fedtfri samling mellem opløsningsmidlerkoppen og glasreservoiret forbliver fri for forurening
- Skilles helt ad uden værktøj for nem rengøring
- Kræver filterflaske (sælges separat; 1000 ml anbefales)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | 5-rørs vaskemaskine |
| Oversigt | Samletype: 24/40 konisk samling |
| Diameter (metrisk) Udvendig | For rør 3 til 5 mm overdiameter. |
| Inkluderer | Vaskemaskine, opløsningsmiddelbæger og opløsningsmiddeloverførselsrør. |
| Model- | WG-1209-J1 |