Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Luer Lock Syringe Needles
Artikelnummer. 15368588
Skift visning
Model-:
90052
90624
91026
Diameter (metrisk):
0,46 mm
0,71 mm
1,02 mm
Længde (engelsk):
5 tommer
6 tommer
12 tommer
Materiale:
PTFE
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Diameter (metrisk) Længde (engelsk) Materiale Pakningsstørrelse
15368588 90624 1,02 mm 12 tommer PTFE Hver
15358588 90052 0,71 mm 5 tommer Rustfrit stål Pakke med 6
15378588 91026 0,46 mm 6 tommer Rustfrit stål Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15368588 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designed for easy sample loading with Luer Lock syringes, needles are available in stainless steel or PTFE. Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
  • PTFE needles offer a convenient way to wash your small volume tubes by minimizing the possibility of scratches
  • Stainless steel needles are designed for easy sample loading
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 5 mm NMR Tubes
Type Nål
Diameter (metrisk) 1,02 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.56 mm
Til brug med (applikation) Ideal for puncturing septum in air-sensitive samples.
Inkluderer Barrel and piston
Længde (engelsk) 12 tommer
Materiale PTFE
Model- 90624