Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lavtryks vakuumrør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Model-:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Feltstyrke:
300MHz
500MHz
Camber (metrisk):
13μ m
51μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust tætningssystem tillader trykopbygning inde i prøven
- Fedtfri PTFE-stempel giver en 100 % forureningsfri tætning
- Redesignet med en 4X større tætningsflade, der eliminerer lækager og øger levetiden betydeligt sammenlignet med traditionelle J-Young-rør
- Aksialt symmetrisk design garanterer anvendelse i spinningseksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttype | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Feltstyrke | 500MHz |
| Inkluderer | Glasrør, stempel og vakuumadapter |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Model- | 528-LPV-8 |