Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lavtryks vakuumrør
Artikelnummer. 15378988
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Model-:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Feltstyrke:
300 MHz
500 MHz
Camber (metrisk):
13μ m
51μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Feltstyrke Camber (metrisk) Pakningsstørrelse
15378988 178 mm 528-LPV-7 500 MHz 13μ m -
15368858 203 mm 507-LPV-8 300 MHz 51μ m Hver
15388988 203 mm 528-LPV-8 500 MHz 13μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold.
Artikelnummer. 15378988 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 665040575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1239.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.32 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold.
Tilbyder en bekvem flammefri tætningsløsning til luftfølsomme eller flygtige væskeprøver. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Lavtryksvakuumrør er ideelt til anaerobe og gastætte EPR-eksperimenter.
  • Robust tætningssystem tillader trykopbygning inde i prøven
  • Fedtfri PTFE-stempel giver en 100 % forureningsfri tætning
  • Redesignet med en 4X større tætningsflade, der eliminerer lækager og øger levetiden betydeligt sammenlignet med traditionelle J-Young-rør
  • Aksialt symmetrisk design garanterer anvendelse i spinningseksperimenter
Tekniske data
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse A)
Produkttype Højpræcisions NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Feltstyrke 500 MHz
Inkluderer Glasrør, stempel og vakuumadapter
Længde (engelsk) 7 tommer
Model- 528-LPV-7