Få mere at vide
SP Wilmad-LabGlass™ High-Throughput NMR-rør
Artikelnummer. 16685672
Skift visning
Mængde:
100 pakke
50 stk
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16685672 100 pakke
16695672 50 stk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16685672 Leverandør SP Leverandørnr. 669995702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1100.79 DKK / Pakke med 100
    Spare 44.21 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Det dobbelte skriveområde giver mulighed for nem prøvemærkning og identifikation.
  • Gennemsnitlig camber på 60 mikron sikrer spektrumklarhed for små molekyler (MW< 250) samples op til 600 MHz.
  • 2x større markeringsområde eliminerer trange og ulæselige prøvenavne
  • Silketrykt skriveområde forhindrer prøvenavne i at tørre af nemt
  • Designet til rutinemæssig brug i de fleste lav- til midtfelts NMR-spektrometre
  • De anførte kamber- og koncentricitetsværdier er den samlede indikatoraflæsning (TIR)
  • Fremstillet af ASTM E438 Type 1 Klasse B glas
  • 100% inspiceret for overfladefejl og fysiske dimensioner
Bemærk: For eksperimenter, der involverer køling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimension, multi-nuclei eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Præcisions NMR rør.
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse B)
Produkttype Højgennemstrømning NMR-rør
Diameter (metrisk) Udvendig 5 ±0,02 mm
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Mængde 100 pakke