Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ Følsomhedsmatchede NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Model-:
BMS-003
BMS-005B
CMS-003
CMS-005B
DMS-003
MMS-003
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
Til brug med (udstyr):
Bruker Spektometre
Universal, alle spektometre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vælg rør baseret på anvendt opløsningsmiddel: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Tilgængelig for Bruker eller Universal
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Bruker Spektometre |
| Længde (metrisk) | 8 mm (bund) |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttype | Rørsæt |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | Deuteriumoxid matchet |
| Model- | BMS-005B |