Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-rør med skruelåg
Artikelnummer. 15388858
Skift visning
Længde (metrisk):
177,8 mm
228,6 mm
Model-:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Feltstyrke Pakningsstørrelse
15388858 177,8 mm 507-TR-7 300 MHz -
15308998 177,8 mm 528-TR-7 500 MHz -
15318998 228,6 mm 513-7TRA-9 400 MHz Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15388858 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. 663050571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    295.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.84 DKK
    3% Slukket
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Screw-Cap NMR-rør bruges almindeligvis til prøveafgasning på grund af dets evne til at opretholde vakuumkvaliteten.
  • Hvert Screw-Cap Tube leveres komplet med åben top skruelåg og PTFE/Silicone septum
  • Inert over for de fleste organiske opløsningsmidler og forbindelser, men dårlige til stærkt ætsende materialer
  • Forbliver pålidelig efter flere punkteringer
Tekniske data
Længde (metrisk) 177,8 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Højpræcisions NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Feltstyrke 300 MHz
Inkluderer PTFE/Silicon Septum
Model- 507-TR-7